SAB1305552
Anti-MAP1LC3A antibody
mouse monoclonal, 166AT1234
Szinonimák:
Autophagy-related protein LC3 A, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 A, MAP1 light chain 3-like protein 1, MAP1LC3A, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3A
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
MONOCLONAL ANTI-LC3 (APG8) antibody produced in mouse, clone 166AT1234, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
166AT1234, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
14272 Da
faj reaktivitás
rat, mouse, human
technika/technikák
immunofluorescence: 1:25
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAP1LC3A(84557)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)