Fontos dokumentumok
21879
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Szinonimák:
5(6)-Carboxy-di-O-acetylfluorescein
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90.0% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMSO: soluble
fluoreszcencia
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(O)=O)c1.CC(=O)Oc6ccc7c(Oc8cc(OC(C)=O)ccc8C79OC(=O)c%10cccc(C(O)=O)c9%10)c6
InChI
1S/2C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-18-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-19(22)25(18)20-9-14(23(28)29)3-6-17(20)24(30)34-25;1-12(26)31-14-6-8-18-20(10-14)33-21-11-15(32-13(2)27)7-9-19(21)25(18)22-16(23(28)29)4-3-5-17(22)24(30)34-25/h2*3-11H,1-2H3,(H,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWRGCNMDGRMQGB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
5(6)- Carboxyfluorescein diacetate (CFDA) is a viability probe that assesses enzymatic activity, which is necessary to activate its fluorescence, and cell-membrane integrity, which is necessary for the retention of their fluorescent product within the cell.
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.