Fontos dokumentumok
D8417
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC and TLC), suitable for fluorescence
Szinonimák:
2-(4-Amidinophenyl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride, DAPI dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC and TLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL
PBS: insoluble
ε (extinkciós együttható)
30 at 263 nm in H2O
fluoreszcencia
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.