Fontos dokumentumok
742937
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane bis(sulfur dioxide) adduct
≥95% (sulfur, elemental analysis)
Szinonimák:
DABCO•(SO2)2, DABSO
Teszt
≥95% (sulfur, elemental analysis)
Forma
powder
összetétel
active SO2, ~50%
carbon, 28.3-31.6%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-]S(=O)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)S([O-])=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c9-13(10)7-1-2-8(5-3-7,6-4-7)14(11)12/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWISEVUOFYXWFO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In palladium-catalyzed aminosulfonylation process.
- In reaction with aryl bromides to synthesize sodium aryl sulfinates.
It can also be used to activate DMSO and o-vinylanilines for the synthesis of N-aryl-1H-benzo[d]imidazol-1-amine and 4-aryl quinolines, respectively.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Research in the Willis group is focused on the development of new catalysts and reactions for synthetic chemistry. The group is particularly interested in addressing synthetic challenges that are applicable to the pharmaceutical and agrochemical industries.