Fontos dokumentumok
135895
Dimethylthiocarbamoyl chloride
97%
Szinonimák:
1-Chloro-N,N-dimethylthioformamide
Teszt
97%
Forma
solid
bp
90-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
39-43 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, very faintly yellow
funkcionális csoport
amine
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(Cl)=S
InChI
1S/C3H6ClNS/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?