Fontos dokumentumok
345571
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
98%
Szinonimák:
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidine, Hhpp, TBD
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
125-130 °C (lit.)
oldhatóság
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
organic solvents: soluble
water: soluble
SMILES string
C1CNC2=NCCCN2C1
InChI
1S/C7H13N3/c1-3-8-7-9-4-2-6-10(7)5-1/h1-6H2,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVKFHMNJTHKMRX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?