Fontos dokumentumok
197602
Quinuclidine
97%
Szinonimák:
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, ABCO
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.5 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
157-160 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: very slightly soluble
H2O: very soluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
organic solvents: very soluble
SMILES string
C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8/h7H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Chrm1(25229)
Általános leírás
Alkalmazás
- In the Baylis-Hillman reaction of aldehydes with methyl acrylate.
- For the epimerization of α-methylglucose to α-methylallose.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?