Fontos dokumentumok
667609
Bis[2-(N,N-dimethylamino)ethyl] ether
97%
Szinonimák:
2,2′-Oxybis(N,N-dimethylethylamine), 2-(Dimethylamino)ethyl ether
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.430
bp
189 °C/760 mmHg
sűrűség
0.841 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
ether
SMILES string
CN(C)CCOCCN(C)C
InChI
1S/C8H20N2O/c1-9(2)5-7-11-8-6-10(3)4/h5-8H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTEXIOINCJRBIO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
151.0 °F
Lobbanási pont (C)
66.11 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Substantial progress has been made in magnesium–halogen exchange reactions used for the preparation of functionalized Grignard reagents containing sensitive moieties such as ester or cyano groups.