Fontos dokumentumok
P5629
Potassium phosphate tribasic
reagent grade, ≥98%
Szinonimák:
Tripotassium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
pH
11.9 (25 °C, 10 g/L)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
sűrűség
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- in lysis buffer for the isolation of protein from Gram positive bacteria
- as a reagent for the scalable synthesis and post-modification of NU-1000 (mesoporous metal-organic framework)
- as a reagent for the plasma membrane preparation of Lilium davidii or Oryza sativa with high purity
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.