8.03456
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
for synthesis
Szinonimák:
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Triethylenediamine, DABCO
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.68 hPa ( 21 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
350 °C
hatékonyság
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
173.4 °C/1000 hPa
mp
155-158 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 62.2 °C
oldhatóság
400 g/L
sűrűség
1.14 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
800 kg/m3
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Biocompatible Polymer Composites: Research demonstrates the development of a reactive compatibilization method using 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane as a catalyst for the preparation of polylactic acid/poly(butylene adipate-co-terephthalate)/thermoplastic starch ternary bio-composites. This approach significantly improves the mechanical and biodegradable properties of the composites, suitable for environmentally friendly applications in the packaging and automotive industries (Fang et al., 2024).
- Cobalt Single-Atom Catalysts: Research on the development of cobalt single-atom catalysts encapsulated in a metal-organic framework using 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane. This catalyst shows exceptional efficiency in the oxygen reduction reaction, important for energy conversion technologies such as fuel cells and metal-air batteries (Gao et al., 2024).
- Advanced Analytical Techniques: Study on the use of 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane in advanced derivatization techniques for the analysis of Novichok agents in biofluids using LC-MS. This research contributes to the field of forensic science and chemical warfare agent detection, providing robust methods for emergency responses and public safety (Yamaguchi et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
144.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62.2 °C - closed cup