Merck
682101
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylaluminum)-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane adduct
Szinonimák:
Bis(trimethylaluminum)-DABCO® adduct, DABAL-Me3, DABAL-trimethylaluminum, Triethylenediaminine bis(trimethylaluminum)
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3Al · C6H12N2 · Al(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
>250 °C
Minőségi szint
SMILES string
C[Al-](C)(C)[N+]12CC[N+](CC1)(CC2)[Al-](C)(C)C
InChI
1S/C6H12N2.6CH3.2Al/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;;;;;;;/h1-6H2;6*1H3;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSTAITCRSVOCTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Product is air and moisture sensitive. Handle and store under a dry, inert atmosphere.
Alkalmazás
A more stable alternative to trimethylaluminum for use in numerous reactions including methylations of aldehydes and imines, methylations of aryl and vinyl halides, conjugate addition to enones, and amide bond formation.
Jogi információk
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Woodward, S.
Synlett, 1490-1490 (2007)
Cikkek
DABAL-Me3 is an adduct of trimethylaluminum and DABCO® that is a free-flowing solid that can be manipulated without the need for an inert atmosphere.