Merck
241768
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
99%
Szinonimák:
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NC(=NH)N(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.18
Beilstein:
969608
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
52-54 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Alkalmazás
Base employed in the preparation of alkyl nitriles from alkyl halides and 3′-alkylthymidines from 3′-nitrothymidines.
Promotes the pentavalent bismuth oxidation of primary and secondary alchohols to aldehydes and ketones.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tetrahedron Letters, 48, 2885-2885 (2007)
Synthetic Communications, 23, 2323-2323 (1993)
Jovana Vušurović et al.
ChemistryOpen, 6(6), 739-750 (2017-12-12)
Interactions of ribonucleic acid (RNA) with guanidine and guanidine derivatives are important features in RNA-protein and RNA-drug binding. Here we have investigated noncovalently bound complexes of an 8-nucleotide RNA and six different ligands, all of which have a guanidinium moiety
Tetrahedron, 49, 10061-10061 (1993)
Silvia Tampucci et al.
Pharmaceutics, 12(11) (2020-11-15)
For topical treatment of skin cancer, the design of pH-responsive nanocarriers able to selectively release the drug in the tumor acidic microenvironment represents a reliable option for targeted delivery. In this context, a series of newly synthesized surface-active fatty acid-protic