Összes fotó(1)
Key Documents
475904-M
Millipore
MOWIOL® 4-88 Reagent
Szinonimák:
Poly(vinyl alcohol)
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH2CHOH-]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41202101
NACRES:
NA.75
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
yellow
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Used for mounting cells on slides for detection of cell-surface antigens by immunofluorescence. Useful as an anti-fading agent.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Elkészítési megjegyzés
Add 2.4 g of MOWIOL® 4-88 to 6 g of glycerol and stir to mix. Add 6 ml of water and stir for several hours at room temperature. Add 12 ml of 0.2 M Tris (pH 8.5) and heat to 50°C for 10 min. with occasional mixing. After the MOWIOL 4-88 dissolves, clarify the solution by centrifugation at 5000 x g for 15 min.
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 2 weeks at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Longin, A., et al. 1993. J. Histochem. Cytochem. 41, 1833.
Beug, H., et al. 1979. Cell18, 375.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1