Merck
BP775
Salicylic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.12
Beilstein:
774890
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
API-család
salicylic acid
form
crystalline powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Salicylic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Abacavir and Lamivudine Tablets
  • Dithranol and Salicylic Acid Ointment
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
    Tárolási osztály kódja
    13 - Non Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    Lobbanási pont (F)
    314.6 °F - closed cup
    Lobbanási pont (C)
    157 °C - closed cup
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)