Fontos dokumentumok
S0200000
Salicylic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
4.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 114 °C)
API-család
salicylic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)