Fontos dokumentumok
A0200000
Acetylsalicylic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Acetoxybenzoic acid, O-Acetylsalicylic acid, ASA, Aspirin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
aspirin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
134-136 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
482.0 °F
Lobbanási pont (C)
250 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)