Fontos dokumentumok
Y0000405
Salicylic acid impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Hydroxyisophthalic acid, 4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
salicylic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)