Fontos dokumentumok
8.01640
Sigma-Aldrich
1-Chlorobutane
for synthesis
Szinonimák:
1-Chlorobutane, n-Butyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
203-696-6
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
79 °C/1013 hPa
gőznyomás:
110 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
110 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
280 °C
hatékonyság
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.8-10.1 % (v/v)
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -17 °C
sűrűség
0.886 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClCCCC
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Cl atoms-initiated degradation of 1-Chlorobutane and 2-Chlorobutane: Kinetics, product analysis and atmospheric implications: This study investigates the kinetics of Cl-initiated reactions of 1-chlorobutane and 2-chlorobutane, offering insights into their atmospheric degradation processes (B Kar, B Rajakumar, Chemosphere, 2023).
  • An environmentally benign, energy intensified single-column side stream extractive distillation (SC-SSED) process for Acetone/n-heptane separation: A new process utilizing 1-chlorobutane as an intermediate-boiling entrainer for the separation of acetone and heptane mixtures, aiming to improve environmental and energy efficiency (ZY Yang, BY Yu, IL Chien, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2023).
  • Synthesis and Biological Activity Evaluation of Some 1-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl) Ethan-1-One Derivatives: A research on synthesizing derivatives from 1-chlorobutane and evaluating their biological activities, contributing to medicinal chemistry (ET Mankhi, AH Mekky, History of Medicine, 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.885 - 0.887
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup