106425
N-Acetyl-L-cysteine
Mucolytic agent and thiol-based antioxidant that has a protective effect against oxygen free radicals in early septic shock.
Szinonimák:
N-Acetyl-L-cysteine, LNAC
Teszt
≥98% (titration)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.04%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
kation nyomok
Fe: ≤20 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
SCC(NC(=O)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Chlorpyrifos-induced suppression of the antioxidative defense system leads to cytotoxicity and genotoxicity in macrophages.: The study highlights the protective role of N-acetyl-L-cysteine against chlorpyrifos-induced oxidative damage in macrophages, emphasizing its importance in mitigating pesticide toxicity (Lu et al., 2024).
- N-Acetyl-L-Cysteine Attenuates Titanium Dioxide Nanoparticle (TiO2 NP)-Induced Autophagy in Male Germ Cells.: This research explores how N-acetyl-L-cysteine can mitigate the autophagic effects induced by titanium dioxide nanoparticles in male germ cells, suggesting its use in reproductive health (Shin et al., 2024).
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Tsai, J.C., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 3667.
Ferrari, G., et al. 1995. J. Neurosci.15, 2857.
Weinander, R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 71.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2