Fontos dokumentumok
P5780
Putrescine dihydrochloride
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥97% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?