Fontos dokumentumok
A0737
N-acetylcysteine amide
≥98% (HPLC), lyophilized powder, antioxidant
Szinonimák:
(R)- 2-(Acetylamino)-3-mercapto-Propanamide, AD4, N-Acetyl-L-cysteinamide, NACA, acetylcysteinamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-acetylcysteine amide, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
lyophilized powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: ≥20 mg/mL
DMSO: >40 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(N)=O
InChI
1S/C5H10N2O2S/c1-3(8)7-4(2-10)5(6)9/h4,10H,2H2,1H3,(H2,6,9)(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJCHIZDEQZMODR-BYPYZUCNSA-N
Alkalmazás
- to protect retinal pigment epithelium (RPE) from oxidative stress
- to show that increased expression of cell adhesion molecule 4 (CADM4) in oligodendrocytes inhibits myelination
- to protect cells from apoptosis induced by shikonin plus erlotinib/gefitinib
- as a component in various culture media
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research