Merck
G8415
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid
98.5-100.5%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP testing specifications
Szinonimák:
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
Méret kiválasztása
10 MG
11 700,00 Ft
100 G
18 000,00 Ft
1 KG
69 980,00 Ft
11 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 MG
11 700,00 Ft
100 G
18 000,00 Ft
1 KG
69 980,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.13
Beilstein:
1723801
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
11 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
L-Glutamic acid, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-100.5%
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Ügynökség
meets EP testing specifications
Teszt
98.5-100.5%
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 100 mg/mL
sűrűség
1.54 g/cm3 at 20 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
kation nyomok
As: ≤1 ppm, passes test
Fe: ≤10 ppm, passes test
NH4+: ≤200 ppm, passes test
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Alkalmazás
L-Glutamic acid has been used as a supplement in for cell culture media to culture hippocampal neurons and hT-PA (human tissue plasminogen activation) producing cell line.[1][2][3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Glutamic acid, or glutamate, the salt form of glutamic acid, functions as a neurotransmitter and also serves as a precursor to other neurotransmitters such as γ-aminobutyric acid.[4] Glutamic acid also plays a key role in many metabolic pathways, that controls growth, reproduction, maintenance and immunity.[5] It is converted to α-ketoglutarate, a key component of the TCA (tricarboxylic acid) cycle, and a precursor for the biosynthesis of nucleic acids and certain amino acids.[5][6] In cells, glutamine is converted to glutamate by the enzyme glutaminase.[6] Glutamine serves as a source of energy for rapidly dividing cells comprising lymphocytes, enterocytes, macrophages and tumors. Glutamine mediates protein turnover via cellular mTOR (mammalian target of rapamycin) signaling. It is also known to be associated with the inhibition of apoptosis.[5]
An excitatory amino acid neurotransmitter that is an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The Biology of Cancer: Metabolic Reprogramming Fuels Cell Growth and Proliferation
Cell Metabolism, 11-20 (2008)
Geometric effect of cell adhesive polygonal micropatterns on neuritogenesis and axon
guidance
Min Jee Jang and Yoonkey Nam
Journal of Neural Engineering (2012)
Differential Effect of Culture Temperature and Specific Growth Rate on CHO Cell Behavior in Chemostat Culture
Vergara M9
PLoS ONE, 9(4) (2001)
Aqueous micro-contact printing of cell-adhesive biomolecules for patterning neuronal cell cultures.
Jang MJ, et al.
BioChip Journal, 6(2), 107-113 (2012)
Glutamic Acid, Twenty Years Later
S. Garattini
The Journal of Nutrition, 130(4), 901S-909S (2000)
Cikkek
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
A Sigma-cikk a tumorsejtek anyagcsereútjait tárgyalja, az aerob glikolízisre és a mitokondriális aktivitásra összpontosítva.
Chromatograms
application for HPLC
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. I have to do a solution 147,13mg/ml Can I frooze aliquot of this solution?
    1 answer
    1. Unfortunately, information regarding the solution stability of Product G8415, L-Glutamic acid is not determined. It is recommended to dissolve the product and use freshly prepared dilutions.
      Helpful?