D12384
3,3′-Diaminobenzidine
97%
Szinonimák:
3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
Teszt
97%
form
powder
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES string
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Aromatic poly(imide) networks for hydrogen storage applications.
- Various derivatives of quinoxalines by condensation with diketones.
- Mesitylene-containing poly(benzimidazolium) analogs (Mes-PBI) for alkali anion-exchange membrane.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)