Fontos dokumentumok
M3763
Adenosine 5′-(α,β-methylene)diphosphate
ADP analog
Szinonimák:
α,β-Methyleneadenosine 5′-diphosphate, ADP[α,β-CH2], AMP-CP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OLCWZBFDIYXLAA-IOSLPCCCSA-N
Alkalmazás
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3