S7899
Sodium acetate buffer solution
pH 5.2±0.1 (25 °C), for molecular biology, 3 M, 0.2 μm filtered
Szinonimák:
Sodium acetate buffer 3M
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
sterilitás
0.2 μm filtered
form
liquid
koncentráció
3 M
pH
5.2±0.1 (25 °C)
alkalmasság
suitable for DNA precipitation
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Sodium Acetate Buffer provider. 5+ decades providing high-quality buffer products that maintain consistent performance for molecular biology .