Fontos dokumentumok
403245
(3-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride
technical grade
Szinonimák:
γ-Butyrobetaine hydrochloride, Deoxycarnitine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-6H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNRKTORAJTTYIW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)