Merck
729884
Sigma-Aldrich
Acetyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9D3H15ClNO4
Molekulatömeg:
242.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
98% (CP)
Forma
powder
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i2D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JATPLOXBFFRHDN-WVKKGGDISA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)