Merck
93689
Supelco
L-Carnitine-(trimethyl-d9) inner salt
analytical standard
Szinonimák:
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7D9H6NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.25
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D -27.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
a címkézés mértéke
≥99.5%
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)