Fontos dokumentumok
932175
Potassium hexachloroplatinate(IV) CHEMBEADS
Szinonimák:
Dipotassium hexachloroplatinate, Dipotassium platinum hexachloride, Platinic potassium chloride, Platinum potassium chloride, Potassium chloroplatinate, Potassium platinum(IV) chloride, Potassium platinum(IV) hexachloride
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[K][K].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- K2PtCl6-PEG/SiO2 complex catalytic system for vapor-phase hydrosilylation reaction.
- Pt-decorated nickel pyrophosphate ß-Ni2P2O7/Pt and nickel phosphate Ni3(PO4)2/Pt catalysts for the hydrogen evolution reaction (HER) by water splitting.
- Polypyrrole-platinum complex sphere catalyst for the decomposition of hydrogen peroxide to form oxygen.
Learn more about ChemBeads products
Product is also available as neat precatalyst (206067)
Egyéb megjegyzések
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)