Teszt
99.9%
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: barium
sűrűség
4.25 g/mL at 15 °C (lit.)
SMILES string
S=[Ba]
InChI
1S/Ba.S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTMNKCRTGBGNPN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)