Fontos dokumentumok
1.00246
Supelco
Platinum Cobalt Color Standard Solution (HAZEN 500)
Pt 500 mg/L Certipur®
Szinonimák:
Hazen Color Standard Solution
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
sűrűség
1.021 g/cm3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Platinum Cobalt Color Standard Solution is gravimetrically prepared using potassium hexachloroplatinate and cobalt chloride hexahydrate in hydrochloric acid. It is manufactured, qualified, and distributed in accordance with DIN EN ISO 9001:2008. It is traceable to NIST SRM 930e and has been analyzed using the double aperture method by a high-performance UV/VIV/NIR spectrophotometer in the monochromatic spectral range of 190-800 nm.
Alkalmazás
The color standard solution can be used for visual comparison or as a calibration standard for instrumental analysis. It can also be used to prepare color reference solutions of different Hazen units.
Tulajdonságok és előnyök
  • Stable solution with a minimum shelf life of 3 years
  • Accompanied by a detailed certificate of analysis (CoA)
  • Compliant to DIN EN ISO 7887, ASTM D 1209-05, DIN EN ISO 6271, and APHA 2120 B
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)