Fontos dokumentumok
77634
Mettler-Toledo Calibration substance ME 51143093, Vanillin
traceable to primary standards (LGC)
Szinonimák:
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Vanillic aldehyde
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.3 (vs air)
gőznyomás
>0.01 mmHg ( 25 °C)
minőség
traceable to primary standards (LGC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
Formátum
neat
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Mettler-Toledo calibration substance ME 51143093, vanillin is an analytical standard for use in the regular checking of Mettler-Toledo melting point instrument. Its value equals an average of 6 to 12 measurements with a Mettler-Toledo MP90 Excellence instrument that is calibrated against primary standards. The melting point is validated by Capillary method according to European Pharmacopeia (2.2.14.)
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Traceable to a primary standard (LGC, London)
- Melting point evaluation conducted in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point determinations, respectively
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
- Standard deviation up to ± 0.2 °C
Javasolt termékek
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?