Fontos dokumentumok
41131
Mettler-Toledo Calibration substance ME 51143091, Saccharin
traceable to primary standards (LGC)
Szinonimák:
Saccharin, 2,3-Dihydroxy-1,2-benzisothiazol-3-one-1,1-dioxide, 2-Sulfobenzoic acid imide, o-Benzoic sulfimide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
minőség
traceable to primary standards (LGC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
226-229 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
Formátum
neat
SMILES string
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Traceable to a primary standard from LGC, London
- Melting point evaluation conducted in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point determinations, respectively
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
- Uncertainty of measurement up to ± 0.3 °C
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?