Fontos dokumentumok
73983
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18555, Benzoic acid
analytical standard, (for the calibration of the melting point system), traceable to primary standards (LGC)
Szinonimák:
Benzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.21 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 132 °C)
öngyulladási hőmérséklet
1061 °F
minőség
traceable to primary standards (LGC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard from LGC, London
- Melting point evaluation performed in both thermodynamic and pharmacopeia modes
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point analysis
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?