Fontos dokumentumok
44770
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30034252, Phenyl salicylate
traceable to primary standards
Szinonimák:
Phenyl salicylate, Salol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
bp
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Mettler-Toledo calibration substance ME 30034252, phenyl salicylate is an analytical standard, intended for use in the regular calibration of Mettler-Toledo melting point instrument. Its melting point value is an average of 6 to 12 iterations with a Mettler-Toledo MP90 Excellence instrument that is calibrated against primary standards. The melting point is measured using Capillary method in conformance with European Pharmacopeia (2.2.14.)
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Available in a ready-to-use bottle as a finely ground powder
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard (LGC, London)
- Melting point evaluation conducted in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point determinations, respectively
- Provided with certificates of analysis and safety sata sheet
- A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
- Standard deviation up to ± 0.2 °C
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?