Merck
1.08510
SAFC
Vanillin
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)(OH)C6H3CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
204-465-2
Ügynökség
BP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
0.0029 hPa ( 25 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
>400 °C
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
4.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
80-83.5 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 160 °C
oldhatóság
9 g/L
sűrűség
1.06 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)C=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Vanillin is a commonly used ingredient in food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, vanillin has been used primarily as flavor enhancer for oral dosage forms.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Alkalmazás
Product No.
Leírás
Árazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup