Fontos dokumentumok
42183
Melting point standard 182-184°C
analytical standard
Szinonimák:
p-Anisic acid, 4-Methoxybenzoic acid, p-Methoxybenzoic acid, Draconic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
182-184 °C (±0.3°C)
182-185 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
Formátum
neat
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Traceable to primary standards from LGC, London
- Grade: Analytical Standard
- Melting point standardized in the thermodynamic mode of analysis
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Documented with certificates of analysis and safety data sheet
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
365.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
185 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?