Fontos dokumentumok
01422
Melting point standard 79-81°C
analytical standard
Szinonimák:
Naphthalene
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
gőznyomás
0.03 mmHg ( 25 °C)
öngyulladási hőmérséklet
978 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
79-81 °C (±0.3°C)
80-82 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES string
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Additionally, this mp standard is also used as a temperature calibration standard in thermal studies.
Tulajdonságok és előnyök
- Melting point calibration standard traceable to primary standards (LGC, London)
- Grade: Analytical Standard
- Standard deviation up to ± 0.3 °C
- Provided with certificates of analysis and safety data sheet
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
173.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?