Merck
15809
Supelco
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130597, p-Toluamide
traceable to primary standards (LGC)
Szinonimák:
p-Toluamide, 4-Methylbenzamide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4CONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
161-163 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H2,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHBGYFCCKRAEHA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Mettler-Toledo calibration substance ME 30130597, p-toluamide is an analytical standard, ideal for use in the routine calibration of Mettler-Toledo melting point instrument. Its value is measured as a mean of 6 to 12 iterations using a Mettler-Toledo MP90 Excellence instrument that is calibrated with primary standards. The melting point determination is carried out by Capillary method in accordance with European Pharmacopeia (2.2.14.)
Alkalmazás
p-Toluamide Mettler-Toledo calibration substance ME 30130597 is used to calibrate Mettler-Toledo melting point instruments.
Tulajdonságok és előnyök
  • Melting point calibration standard traceable to a primary standard (LGC, London)
  • Melting point evaluated in both thermodynamic and pharmacopeia modes
  • Provided with certificates of analysis and safety data sheet
  • A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)