Fontos dokumentumok
1711009
USP
Vanillin Melting Point Standard
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Vanillin, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Vanillic aldehyde
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
5.3 (vs air)
gőznyomás
>0.01 mmHg ( 25 °C)
API-család
vanillin
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It has been used as reference standard in calibrating hot stage; during thermomicroscopic investigation performed with optical polarizing microscope; usually equipped with a hot stage and temperature controller.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)