Fontos dokumentumok
77253
Heptafluorobutyric anhydride
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Szinonimák:
HFAA, HFBA, Perfluorobutyric anhydride
About This Item
Javasolt termékek
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
≥99.0%
form
liquid
minőség
LiChropur™
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.287 (lit.)
bp
108-110 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
sűrűség
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
1.674 g/mL at 20 °C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?