Fontos dokumentumok
650439
2,2,4-Trimethylpentane
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.5%
Szinonimák:
Isooctane
About This Item
Javasolt termékek
grade
HPLC Plus
for residue analysis
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
gőznyomás
41 mmHg ( 21 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
745 °F
robbanási határérték
6 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
<0.01% water
<1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
párolgási maradék
<0.0001%
halogénezett maradékok
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
sűrűség
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.10
λ: 254 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?