Fontos dokumentumok
185434
1,1,2,2-Tetrachloroethane
reagent grade, ≥98%
Szinonimák:
Acetylene tetrachloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.8 (vs air)
gőznyomás
8 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.494 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
sűrűség
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3