Merck
T7527
Sigma-Aldrich
Tris-Borate-EDTA buffer
BioReagent, for molecular biology, 5x concentrate, DNase and RNase, none detected, powder blend, suitable for electrophoresis
Szinonimák:
TBE buffer
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder blend
szennyeződések
DNase and RNase, none detected
pH
8.1-8.5 (5 ×)
oldhatóság
water: 85.1 g/L, clear, colorless
alkalmasság
suitable for electrophoresis
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ready for use in gel electrophoresis after dilution to working concentrations.
TBE running buffer is the most commonly used buffer for DNA and RNA polyacrylamide gel electrophoresis. TBE is used with non-denaturing or denaturing (7 M urea) gels. It is also routinely used for DNA automated sequencing gel. TBE can also be used for agarose gels but is not recommended for preparative gels for recovery of nucleic acids.
Dilution of the TBE stock concentrates to a 1× TBE running buffer results in a buffer containing 89 mM Tris-borate and 2 mM EDTA, pH 8.3. The 5× or 10× stocks may also be added to an acrylamide/bis-acrylamide stock solution for making the PAGE gel. Applied voltages of less than 5 V/cm (distance between the electrodes of the unit) are recommended for maximum resolution.
Kiszerelés
1L poly bottle contains a powder blend that can be dissolved and reconstituted within the bottle to prepare one liter of a 5× concentrate.
4L poly bottle contains a powder blend that can be dissolved and reconstituted to prepare four liters of a 5× concentrate.
Elkészítési megjegyzés
Prepared with Biotechnology Performance Certified Trizma base (Product Code T6066) and Molecular Biology Reagents boric acid (Product Code B6768) and EDTA disodium salt (Product Code E5134).
Feloldás
Produces a 5× concentrate (0.445 M Tris-borate, 10 mM EDTA, pH 8.3) after dissolving with the indicated amount of water.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Miyuki Watabe et al.
The Ulster medical journal, 77(3), 168-174 (2008-10-30)
In Northern Ireland over the last 7 years, there is a mean of 41.9 laboratory reports per annum of human gastrointestinal infection (range 19-54) caused by Escherichia coli O157:H7. In the preceding years 1992-1996, reports were 5.4 per annum, whereas
Josep Balart et al.
Radiation oncology (London, England), 6, 6-6 (2011-01-18)
Radiation-induced DNA double-strand break (DSB) repair can be tested by using pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) in agarose-encapsulated cells. However, previous studies have reported that this assay is impaired by the spontaneous DNA breakage in this medium. We investigated the mechanisms
Seung-min Park et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(37), 15549-15554 (2009-09-01)
Nanofluidics represents a promising solution to problems in fields ranging from biomolecular analysis to optical property tuning. Recently a number of simple nanofluidic fabrication techniques have been introduced that exploit the deformability of elastomeric materials like polydimethylsiloxane (PDMS). These techniques
Protocols
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
A TAE-t és a TBE-t egyaránt használják nukleinsav-elektroforézishez használt pufferként, de van néhány fontos különbség. Tekintse át receptjeinket és videónkat, hogy alkalmazása a lehető legjobb esélyt kapja a sikerre.
Related Content
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation