Fontos dokumentumok
74595
(±)-Glycidol
analytical standard
Szinonimák:
(±)-Oxirane-2-methanol, 2,3-Epoxy-1-propanol, Glycerolglycide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.15 (vs air)
gőznyomás
0.9 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥95.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
780 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.429-1.437
n20/D 1.433 (lit.)
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F
Lobbanási pont (C)
72 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?