Fontos dokumentumok
252387
Pentafluoropropionic anhydride
99%
Szinonimák:
PFPA, Perfluoropropionic anhydride
Teszt
99%
form
liquid
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
sűrűség
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
anhydride
ester
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in preparation of halogenated derivatives of phenolic acids, required for determination of some biologically important acids in cerebrospinal fluid
- as derivatization reagent in detection of 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline as endogenous amines from non-treated rat brain by GC-multiple ion detection
- in simultaneous determination of the major metabolites of dopamine in rat striatum by gas-liquid chromatography
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?