Fontos dokumentumok
75563
Ethyl butyrate
analytical standard
Szinonimák:
Butyric acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4 (vs air)
gőznyomás
15.5 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
865 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.393
bp
120 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?