Fontos dokumentumok
40703
4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Furaneol, Strawberry furanone
Teszt
≥99.0% (GC)
mp
73-77 °C (lit.)
74-83 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?