Fontos dokumentumok
91316
cis-3-Hexen-1-ol
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.45 (vs air)
Teszt
≥96.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.44 (lit.)
n20/D 1.440
bp
156-157 °C (lit.)
sűrűség
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Kiszerelés
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)