Fontos dokumentumok
112305
Ethyl propionate
99%
Szinonimák:
Ethyl propanoate, Propionic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.52 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 27.2 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
887 °F
robbanási határérték
11 %
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
sűrűség
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?